Merck
SAB1401731
Sigma-Aldrich
Anti-MED18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20045, p28b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MED18(54797)
関連するカテゴリー
詳細
MED18 is a component of the Mediator complex, which is a coactivator for DNA-binding factors that activate transcription via RNA polymerase II (Sato et al., 2003 [PubMed 12584197]).[supplied by OMIM
免疫原
MED18 (AAH02694.1, 1 a.a. ~ 208 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAPPVTMMPVTGGTINMMEYLLQGSVLDHSLESLIHRLRGLCDNMEPETFLDHEMVFLLKGQQASPFVLRARRSMDRAGAPWHLRYLGQPEMGDKNRHALVRNCVDIATSENLTDFLMEMGFRMDHEFVAKGHLFRKGIMKIMVYKIFRILVPGNTDSTEALSLSYLVELSVVAPAGQDMVSDDMKNFAEQLKPLVHLEKIDPKRLM