Merck
SAB1401725
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAF7L antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ23157, TAF2Q, dJ738A13.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAF7L(54457)
詳細
This gene is similar to a mouse gene that encodes a TATA box binding protein-associated factor, and shows testis-specific expression. (provided by RefSeq)
免疫原
TAF7L (NP_079161.2, 231 a.a. ~ 332 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KKRFRKTQKKVPDVKEMEKSSFTEYIESPDVENEVKRLLRSDAEAVSTRWEVIAEDGTKEIESQGSIPGFLISSGMSSHKQGHTSSEYDMLREMFSDSRSNN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)