Merck
SAB1401690
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZMYND10 antibody produced in mouse
clone 3D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BLU, FLU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D11, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZMYND10(51364)
免疫原
ZMYND10 (NP_056980.2, 341 a.a. ~ 440 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LERENRGKWQAIAKHQLQHVFSPSEQDLWLQARRWAETYRLDVLEAVAPERPRCAYCSAEASKRCSRCQNEWYCCRECQVKHWEKHGKTCVLAAQGDRAK