Merck
SAB1401668
Sigma-Aldrich
Anti-ZNRD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HTEX-6, MGC13376, Rpa12, TEX6, hZR14, tctex-6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNRD1(30834)
詳細
This gene encodes a protein with similarity to the Saccharomyces cerevisiae Rpa12p subunit of RNA polymerase I. Alternate splicing of this gene results in two transcript variants encoding the same protein. Additional splice variants have been described, but their full-length sequences have not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
ZNRD1 (NP_055411.1, 1 a.a. ~ 126 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSVMDLANTCSSFQSDLDFCSDCGSVLPLPGAQDTVTCIRCGFNINVRDFEGKVVKTSVVFHQLGTAMPMSVEEGPECQGPVVDRRCPRCGHEGMAYHTRQMRSADEGQTVFYTCTNCKFQEKEDS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)