Merck
SAB1401622
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GPSM1 antibody produced in mouse
clone 1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GPSM1(26086)
詳細
G proteins propagate intracellular signals initiated by G protein-coupled receptors. GPSM1, a receptor-independent activator of G protein signaling, is one of several factors that influence the basal activity of G protein signaling systems (Pizzinat et al., 2001 [PubMed 11278352]).[supplied by OMIM
免疫原
GPSM1 (AAH09979, 1 a.a. ~ 434 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEASCLELALEGERLCKAGDFKTGVAFFEAAVQVGTEDLKTLSAIYSQLGNAYFYLKEHGRALEYHKHDLLLARTIGDRMGEAKASGNLGNTLKVLGRFDEAAVCCQRHLSIAQEQGDKVGEARALYNIGNVYHAKGKQLSWNAANATQDPGHLPPDVRETLCKASEFYERNLSLVKELGDRAAQGRAYGNLGNTHYLLGNFTEATTFHKERLAIAKEFGDKAAERRAYSNLGNAHVFLGRFDVAAEYYKKTLQLSRQLRDQAVEAQACYSLGNTYTLLQDYERAAEYHLRHLLIAQELADRVGEGRACWSLGNAYVSMGRPAQALTFAKKHLQISQEIGDRHGELTARMNVAQLQLVLGRLTSPAASEKPDLAGYEAQGEFQGCGGVLLPTGTDRIRSCGGVGSRPGQHGGGGSRQKMAPTSQFFLASGTAQA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)