Merck
SAB1401563
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF277 antibody produced in rabbit
whole antiserum, buffered aqueous solution
別名:
NRIF4, ZNF277P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF277(11179)
免疫原
ZNF277 (ENSP00000355043, 1 a.a. ~ 438 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQEDRDGSCSTVGGVGYGDSKDCILEPLSLPESPGGTTTLEGSPSVPCIFCEEHFPVAEQDKLLKHMIIEHKIVIADVKLVADFQRYILYWRKRFTEQPITDFCSVIRINSTAPFEEQENYFLLCDVLPEDRILREELQKQRLREILEQQQQERNDTNFHGVCMFCNEEFLGNRSVILNHMAREHAFNIGLPDNIVNCNEFLCTLQKKLDNLQCLYCEKTFRDKNTLKDHMRKKQHRKINPKNREYDRFYVINYLELGKSWEEVQLEDDRELLDHQEDDWSDWEEHPASAVCLFCEKQAETIEKLYVHMEDAHEFDLLKIKSELGLNFYQQVKLVNFIRRQVHQCRCYGCHVKFKSKADLRTHMEETKHTSLLPDRKTWDQLEYYFPTYENDTLLCTLSDSESDLTAQEQNENVPIISEDTSKLYALKQSSILNQLLL
物理的形状
透明溶液