Merck
SAB1401552
Sigma-Aldrich
Anti-SLC27A5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ACSB, ACSVL6, FACVL3, FATP5, FLJ22987, VLACSR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC27A5(10998)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene is an isozyme of very long-chain acyl-CoA synthetase (VLCS). It is capable of activating very long-chain fatty-acids containing 24- and 26-carbons. It is expressed in liver and associated with endoplasmic reticulum but not with peroxisomes. Its primary role is in fatty acid elongation or complex lipid synthesis rather than in degradation. This gene has a mouse ortholog. (provided by RefSeq)
免疫原
SLC27A5 (AAI48808.1, 1 a.a. ~ 690 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGVRQQLALLLLLLLLLWGLGQPVWPVAVALTLRWLLGDPTCCVLLGLAMLARPWLGPWVPHGLSLAAAALALTLLPARLPPGLRWLPADVIFLAKILHLGLKIRGCLSRQPPDTFVDAFERRARAQPGRALLVWTGPGAGSVTFGELDARACQAAWALKAELGDPASLCAGEPTALLVLASQAVPALCMWLGLAKLGCPTAWINPHGRGMPLAHSVLSSGARVLVVDPDLRESLEEILPKLQAENIRCFYLSHTSPTPGVGALGAALDAAPSHPVPADLRAGITWRSPALFIYTSGTTGLPKPAILTHERVLQMSKMLSLSGATADDVVYTVLPLYHVMGLVVGILGCLDLGATCVLAPKFSTSCFWDDCRQHGVTVILYVGELLRYLCNIPQQPEDRTHTVRLAMGNGLRADVWETFQQRFGPIRIWEVYGSTEGNMGLVNYVGRCGALGKMSCLLRMLSPFELVQFDMEAAEPVRDNQGFCIPVGLGEPGLLLTKVVSQQPFVGYRGPRELSERKLVRNVRQSGDVYYNTGDVLAMDREGFLYFRDRLGDTFRWKGENVSTHEVEGVLSQVDFLQQVNVYGVCVPGCEGKVGMAAVQLAPGQTFDGEKLYQHVRAWLPAYATPHFIRIQDAMEVTSTFKLMKTRLVREGFNVGIVVDPLFVLDNRAQSFRPLTAEMYQAVCEGTWRL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)