Merck
SAB1401549
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB40B antibody produced in mouse
clone 1A1, ascites fluid
別名:
RAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A1, monoclonal
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAB40B(10966)
詳細
The protein encoded by this gene has similarity to a yeast protein which suggests a role of the gene product in regulating secretory vesicles. (provided by RefSeq)
免疫原
RAB40B (AAH18039, 179 a.a. ~ 278 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GMDRLWRPSKVLSLQDLCCRAVVSCTPVHLVDKLPLPIALRSHLKSFSMANGLNARMMHGGSYSLTTSSTHKRSSLRKVKLVRPPQSPPKNCTRNSCKIS
物理的形状
透明溶液
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)