Merck
SAB1401484
Sigma-Aldrich
Anti-PREPL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ16627, KIAA0436
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PREPL(9581)
詳細
PREPL belongs to the prolyl oligopeptidase subfamily of serine peptidases (Parvari et al., 2005 [PubMed 15913950]).[supplied by OMIM
免疫原
PREPL (NP_006027, 1 a.a. ~ 727 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQQKTKLFLQALKYSIPHLGKCMQKQHLNHYNFADHCYNRIKLKKYHLTKCLQNKPKISELARNIPSRSFSCKDLQPVKQENEKPLPENMDAFEKVRTKLETQPQEEYEIINVEVKHGGFVYYQEGCCLVRSKDEEADNDNYEVLFNLEELKLDQPFIDCIRVAPDEKYVAAKIRTEDSEASTCVIIKLSDQPVMEASFPNVSSFEWVKDEEDEDVLFYTFQRNLRCHDVYRATFGDNKRNERFYTEKDPSYFVFLYLTKDSRFLTINIMNKTTSEVWLIDGLSPWDPPVLIQKRIHGVLYYVEHRDDELYILTNVGEPTEFKLMRTAADTPAIMNWDLFFTMKRNTKVIDLDMFKDHCVLFLKHSNLLYVNVIGLADDSVRSLKLPPWACGFIMDTNSDPKNCPFQLCSPIRPPKYYTYKFAEGKLFEETGHEDPITKTSRVLRLEAKSKDGKLVPMTVFHKTDSEDLQKKPLLVHVYGAYGMDLKMNFRPERRVLVDDGWILAYCHVRGGGELGLQWHADGRLTKKLNGLADLEACIKTLHGQGFSQPSLTTLTAFSAGGVLAGALCNSNPELVRAVTLEAPFLDVLNTMMDTTLPLTLEELEEWGNPSSDEKHKNYIKRYCPYQNIKPQHYPSIHITAYENDERVPLKGIVSYTEKLKEAIAEHAKDTGEGYQTPNIILDIQPGGNHVIEDSHKKITAQIKFLYEELGLDSTSVFEDLKKYLKF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
文書ライブラリにアクセスする
Multi-omics analyses identify PREPL as a key regulator of protein trafficking, a pathway underlying Alzheimer's disease pathogenesis.
Duarte, et al.
Molecular Pharmacology, 104, 16-Jan-16-Jan (2023)