Merck
SAB1401363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC6A11 antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GAT-3, GAT3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC6A11(6538)
詳細
Gamma-aminobutyric acid (GABA) is a major inhibitory neurotransmitter. GABAergic neurotransmission is terminated by the uptake of GABA into the presynaptic terminal and the surrounding astroglial cells by sodium-dependent transporters, such as SLC6A11.[supplied by OMIM
免疫原
SLC6A11 (NP_055044.1, 164 a.a. ~ 225 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TELPWATCGHEWNTENCVEFQKLNVSNYSHVSLQNATSPVMEFWEHRVLAISDGIEHIGNLR