Merck
SAB1401293
Sigma-Aldrich
Anti-POLR2L antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
RBP10, RPABC5, RPB10, RPB10beta, RPB7.6, hRPB7.6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLR2L(5441)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains four conserved cysteines characteristic of an atypical zinc-binding domain. Like its counterpart in yeast, this subunit may be shared by the other two DNA-directed RNA polymerases. (provided by RefSeq)
免疫原
POLR2L (NP_066951.1, 1 a.a. ~ 67 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIIPVRCFTCGKIVGNKWEAYLGLLQAEYTEGDALDALGLKRYCCRRMLLAHVDLIEKLLNYAPLEK