Merck
SAB1401059
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD58 antibody produced in mouse
clone 3B12-D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
LFA-3, LFA3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B12-D5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD58(965)
詳細
This gene encodes a member of the immunoglobulin superfamily. The encoded protein is a ligand of the T lymphocyte CD2 protein, and functions in adhesion and activation of T lymphocytes. The protein is localized to the plasma membrane. Alternatively spliced transcript variants have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
CD58 (AAH05930, 1 a.a. ~ 240 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MVAGSDAGRALGVLSVVCLLHCFGFISCFSQQIYGVVYGNVTFHVPSNVPLKEVLWKKQKDKVAELENSEFRAFSSFKNRVYLDTVSGSLTIYNLTSSDEDEYEMESPNITDTMKFFLYVLESLPSPTLTCALTNGSIEVQCMIPEYYNSHRGLIMYSWDCPMEQCKRNSTSIYFKMENDLPQKIQCTLSNPLFNTTSSIILTTCIPSSGHSRHRYALIPIPLAVITTCIVLYMNGMYAF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)