Merck
SAB1401048
Sigma-Aldrich
Anti-CBR3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
SDR21C2, hCBR3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CBR3(874)
関連するカテゴリー
詳細
Carbonyl reductase 3 catalyzes the reduction of a large number of biologically and pharmacologically active carbonyl compounds to their corresponding alcohols. The enzyme is classified as a monomeric NADPH-dependent oxidoreductase. CBR3 contains three exons spanning 11.2 kilobases and is closely linked to another carbonyl reductase gene - CBR1. (provided by RefSeq)
免疫原
CBR3 (NP_001227.1, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSCSRVALVTGANRGIGLAIARELCRQFSGDVVLTARDVARGQAAVQQLQAEGLSPRFHQLDIDDLQSIRALRDFLRKEYGGLNVLVNNAAVAFKSDDPMPFDIKAEMTLKTNFFATRNMCNELLPIMKPHGRVVNISSLQCLRAFENCSEDLQERFHSETLTEGDLVDLMKKFVEDTKNEVHEREGWPNSPYGVSKLGVTVLSRILARRLDEKRKADRILVNACCPGPVKTDMDGKDSIRTVEEGAETPVYLALLPPDATEPQGQLVHDKVVQNW