Merck
SAB1401046
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CALM3 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PHKD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CALM3(808)
免疫原
CALM3 (NP_005175.2, 53 a.a. ~ 149 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
INEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK