Merck
SAB1400813
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗HIPK4抗体 マウス宿主抗体
clone 2E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
抗FLJ32818抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIPK4(147746)
免疫原
HIPK4 (AAH34501.1, 519 a.a. ~ 616 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RGSSWEEGEHLGASAEPLAILQRDEDGPNIDNMTMEAERPDPELFDPSSCPGEWLSEPDCTLESVRGPRAQGLPPRRSHQHGPPRGATSFLQHVTGHH
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)