Merck
SAB1400678
Sigma-Aldrich
抗ISG20L1抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗AEN抗体, 抗FLJ12484抗体, 抗FLJ12562抗体, 抗pp12744抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ISG20L1(64782)
免疫原
ISG20L1 (NP_073604.2, 1 a.a. ~ 325 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVPREAPESAQCLCPSLTIPNAKDVLRKRHKRRSRQHQRFMARKALLQEQGLLSMPPEPGSSPLPTPFGAATATEAASSGKQCLRAGSGSAPCSRRPAPGKASGPLPSKCVAIDCEMVGTGPRGRVSELARCSIVSYHGDVLYDKYIRPEMPIADYRTRWSGITRQHMRKAVPFQVAQKEILKLLKGKVVVGHALHNDFQALKYVHPRSQTRDTTYVPNFLSEPGLHTRARVSLKDLALQLLHKKIQVGQHGHSSVEDATTAMELYRLVEVQWEQQEARSLWTCPEDREPDSSTDMEQYMEDQYWPDDLAHGSRGGAREAQDRRN
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)