Merck
SAB1400525
Sigma-Aldrich
抗BAZ2B抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗DKFZP434H071抗体, 抗DKFZp762I0516抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAZ2B(29994)
免疫原
BAZ2B (AAH12576.1, 1 a.a. ~ 643 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGQTKSTSSGGGNRKCNQEQSKNQPLDARVDKIKDKKPRKKAMESSSNSDSDSGTSSDTSSEGISSSDSDDLEEDEEEEDQSIEESEDDDSDSESEAQHKSNNQVLLHGISDPKADGQKATEKAQEKRIHQPLPLASESQTHSFQSQQKQPQVLSQQLPFIFQSSQAKEESVNKHTSVIQSTGLVSNVKPLSLVNQAKKETYMKLIVPSPDVLKAGNKNTSEESSSLTSELRSKREQYKQAFPSQLKKQESSKSLKKVIAALSNPKATSSSPAHPKQTLENNHPNPFLTNALLGNHQPNGVIQSVIQEAPLALTTKTKMQSKINENIAAASSTPFSSPVNLSTSGRRTPGNQTPVMPSASPILHSQGKEKAVSNNVNPVKTQHHSHPAKSLVEQFRGTDSDIPSSKDSEDSNEDEEEDDEEEDEEDDEDDESDDSQSGTSKRRRVTDERELRIPLEYGWQRETRIRNFGGRLQGEVAYYAPCGKKLRQYPEVIKYLSRNGIMDISRDNFSFSAKIRVGDFYEARDGPQGMQWCLLKEEDVIPRIRAMEGRRGRPPNPDRQRAREESRMRRRKGRPPNVGNAEFLDNADAKLLRKLQAQEIARQAAQIKLLRKLQKQEQARVAKKAKKQQAIMLLRRSGSKKNR
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)