Merck
SAB1400516
Sigma-Aldrich
抗TMOD2抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗MGC39481抗体, 抗NTMOD抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TMOD2(29767)
詳細
This gene encodes a neuronal-specific member of the tropomodulin family of actin-regulatory proteins. The encoded protein caps the pointed end of actin filaments preventing both elongation and depolymerization. The capping activity of this protein is dependent on its association with tropomyosin. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
TMOD2 (AAH64961, 1 a.a. ~ 351 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALPFQKELEKYKNIDEDELLGKLSEEELKQLENVLDDLDPESAMLPAGFRQKDQTQKAATGPFDREHLLMYLEKEALEQKDREDFVPFTGEKKGRVFIPKEKPIETRKEEKVTLDPELEEALASASDTELYDLAAVLGVHNLLNNPKFDEETANNKGGKGPVRNVVKGEKVKPVFEEPPNPTNVEISLQQMKANDPSLQEVNLNNIKNIPIPTLREFAKALETNTHVKKFSLAATRSNDPVAIAFADMLKVNKTLTSLNIESNFITGTGILALVEALKENDTLTETKIDNQRQQLGTAVEMEIAQMLEENSRILKFGYQFTKQGPRTRVAAAITKNNDLVRKKRVEADRR
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)