Merck
SAB1400434
Sigma-Aldrich
抗SLC4A1AP抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗FLJ10624抗体, 抗FLJ41004抗体, 抗HLC3抗体, 抗MGC120646抗体, 抗MGC120648抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
免疫原
SLC4A1AP (NP_060628.1, 1 a.a. ~ 796 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLAPLRNAPGREGATSPSPPTDATGSLGEWDVDRNVKTEGWVSKERISKLHRLRMADILSQSETLASQDLSGDFKKPALPVSPAARSKAPASSSSNPEEVQKEGPTALQDSNSGEPDIPPPQPDCGDFRSLQEEQSRPPTAVSSPGGPARAPPYQEPPWGGPATAPYSLETLKGGTILGTRSLKGTSYCLFGRLSGCDVCLEHPSVSRYHAVLQHRASGPDGECDSNGPGFYLYDLGSTHGTFLNKTRIPPRTYCRVHVGHVVRFGGSTRLFILQGPEEDREAESELTVTQLKELRKQQQILLEKKMLGEDSDEEEEMDTSERKINAGSQDDEMGCTWGMGEDAVEDDAEENPIVLEFQQEREAFYIKDPKKALQGFFDREGEELEYEFDEQGHSTWLCRVRLPVDDSTGKQLVAEAIHSGKKKEAMIQCSLEACRILDTLGLLRQEAVSRKRKAKNWEDEDFYDSDDDTFLDRTGLIEKKRLNRMKKAGKIDEKPETFESLVAKLNDAERELSEISERLKASSQVLSESPSQDSLDAFMSEMKSGSTLDGVSRKKLHLRTFELRKEQQRLKGLIKIVKPAEIPELKKTETQTTGAENKAKKLTLPLFGAMKGGSKFKLKTGTVGKLPPKRPELPPTLMRMKDEPEVEEEEEEEEEEEKEKEEHEKKKLEDGSLSRPQPEIEPEAAVQEMRPPTDLTHFKETQTHENMSQLSEEEQNKDYQDCSKTTSLCAGPSASKNEYEKSRGELKKKKTPGPGKLPPTLSSKYPEDDPDYCVWVPPEGQSGDGRTHLNDKYGY
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)