Merck
SAB1400219
Sigma-Aldrich
抗POLE抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗DKFZp434F222抗体, 抗FLJ21434抗体, 抗POLE1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POLE(5426)
免疫原
POLE (AAH21559, 1 a.a. ~ 370 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPSNYGGIKGKVSSRIHCGLQDSQKAGGAEDEQENEDDEEERDGEEEEEAEESNVEDLLENNWNILQFLPQAASCQNYFLMIVSAYIVAVYHCMKDGLRRSAPGSTPVRRRGASQLSQEAEGAVGALPGMITFSQDYVANELTQSFFTITQKIQKKVTGSRNSTELSEMFPVLPGSHLLLNNPALEFIKYVCKVLSLDTNITNQVNKLNRDLLRLVDVGEFSEEAQFRDPCRSYVLPEVICRSCNFCRDLDLCKDSSFSEDGAVLPQWLCSNCQAPYDSSAIEMTLVEVLQKKLVAFTLQDLVCLKCRGVKETSMPVYCSCAGDFALTIHTQVFMEQIGIFRNIAQHYGMSYLLETLEWLLQKNPQLGH
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)