Merck
SAB1400178
Sigma-Aldrich
抗NUBP1抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗MGC117406抗体, 抗MGC130052抗体, 抗MGC130053抗体, 抗NBP1抗体, 抗NBP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NUBP1(4682)
詳細
NUBP1 is a member of the NUBP/MRP subfamily of ATP-binding proteins (Nakashima et al., 1999 [PubMed 10486206]).[supplied by OMIM
免疫原
NUBP1 (NP_002475.2, 1 a.a. ~ 320 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEVPHDCPGADSAQAGRGASCQGCPNQRLCASGAGATPDTAIEEIKEKMKTVKHKILVLSGKGGVGKSTFSAHLAHGLAEDENTQIALLDIDICGPSIPKIMGLEGEQVHQSGSGWSPVYVEDNLGVMSVGFLLSSPDDAVIWRGPKKNGMIKQFLRDVDWGEVDYLIVDTPPGTSDEHLSVVRYLATAHIDGAVIITTPQEVSLQDVRKEINFCRKVKLPIIGVVENMSGFICPKCKKESQIFPPTTGGAELMCQDLEVPLLGRVPLDPLIGKNCDKGQSFFIDAPDSPATLAYRSIIQRIQEFCNLHQSKEENLISS
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)