Merck
SAB1400145
Sigma-Aldrich
抗INPP1抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗MGC110984抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... INPP1(3628)
詳細
This gene encodes the enzyme inositol polyphosphate-1-phosphatase, one of the enzymes involved in phosphatidylinositol signaling pathways. This enzyme removes the phosphate group at position 1 of the inositol ring from the polyphosphates inositol 1,4-bisphosphate and inositol 1,3,4-trisphophosphate. (provided by RefSeq)
免疫原
INPP1 (NP_002185.1, 1 a.a. ~ 399 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSDILRELLCVSEKAANIARACRQQEALFQLLIEEKKEGEKNKKFAVDFKTLADVLVQEVIKQNMENKFPGLEKNIFGEESNEFTNDWGEKITLRLCSTEEETAELLSKVLNGNKVASEALARVVHQDVAFTDPTLDSTEINVPQDILGIWVDPIDSTYQYIKGSADIKSNQGIFPCGLQCVTILIGVYDIQTGVPLMGVINQPFVSRDPNTLRWKGQCYWGLSYMGTNMHSLQLTISRRNGSETHTGNTGSEAAFSPSFSAVISTSEKETIKAALSRVCGDRIFGAAGAGYKSLCVVQGLVDIYIFSEDTTFKWDSCAAHAILRAMGGGIVDLKECLERNPETGLDLPQLVYHVENEGAAGVDRWANKGGLIAYRSRKRLETFLSLLVQNLAPAETHT
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)