Merck
SAB1400089
Sigma-Aldrich
抗EIF1B2抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗EIF-2Bα抗体, 抗EIF-2B抗体, 抗EIF2BA抗体, 抗EIFB2抗体, 抗MGC117409抗体, 抗MGC125868抗体, 抗MGC125869抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF2B1(1967)
免疫原
EIF2B1 (NP_001405.1, 1 a.a. ~ 305 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDDKELIEYFKSQMKEDPDMASAVAAIRTLLEFLKRDKGETIQGLRANLTSAIETLCGVDSSVAVSSGGELFLRFISLASLEYSDYSKCKKIMIERGELFLRRISLSRNKIADLCHTFIKDGATILTHAYSRVVLRVLEAAVAAKKRFSVYVTESQPDLSGKKMAKALCHLNVPVTVVLDAAVGYIMEKADLVIVGAEGVVENGGIINKIGTNQMAVCAKAQNKPFYVVAESFKFVRLFPLNQQDVPDKFKYKADTLKVAQTGQDLKEEHPWVDYTAPSLITLLFTDLGVLTPSAVSDELIKLYL
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L Y Liu et al.
Journal of animal physiology and animal nutrition, 98(2), 310-317 (2013-05-31)
The objective of this study was to investigate the regulatory mechanism underlying the increased muscle protein accumulation in pigs while were fed a high protein diet. The eukaryotic initiation factors (eIFs) have been reported to involve in muscle protein synthesis.