Merck
SAB1400026
Sigma-Aldrich
抗BPHL抗体 マウス宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗Bph-rp抗体, 抗MCNAA抗体, 抗MGC125930抗体, 抗MGC41865抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BPHL(670)
詳細
This gene encodes a member of the serine protease family of hydrolytic enzymes which contain a serine in their active site. The encoded protein may play a role in activation of the antiviral prodrug valacyclovir. Alternatively spliced transcript variants have been described
免疫原
BPHL (NP_004323.1, 1 a.a. ~ 274 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPRNLLYSLLSSHLSPHFSTSVTSAKVAVNGVQLHYQQTGEGDHAVLLLPGMLGSGETDFGPQLKNLNKKLFTVVAWDPRGYGHSRPPDRDFPADFFERDAKDAVDLMKALKFKKVSLLGWSDGGITALIAAAKYPSYIHKMVIWGANAYVTDEDSMIYEGIRDVSKWSERTRKPLEALYGYDYFARTCEKWVDGIRQFKHLPDGNICRHLLPRVQCPALIVHGEKDPLVPRFHADFIHKHVKGSRLHLMPEGKHNLHLRFADEFNKLAEDFLQ
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)