SAB1307221
ANTI-EBP(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
3-beta-hydroxysteroid-Delta(8),Delta(7)-isomerase, Cholestenol Delta-isomerase, Delta(8)-Delta(7) sterol isomerase, EBP, Emopamil-binding protein
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
26353 Da
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... EBP(10682)
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB1307221-400UL:
SAB1307221-40TST:
試験成績書(COA)