Merck
SAB1306738
Sigma-Aldrich
ANTI-GMFG antibody produced in mouse
crude ascites, buffered aqueous solution
別名:
GMFG, Glia maturation factor gamma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
crude ascites
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
16801 Da
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:40000
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GMFG(9535)
関連するカテゴリー
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB1306738-100UL:
試験成績書(COA)