Merck
SAB1306557
Sigma-Aldrich
ANTI-SDR (CENTER) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Cavin-2, PS-p68, Phosphatidylserine-binding protein, SDPR, Serum deprivation-response protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
47173 Da
化学種の反応性
hamster, human
テクニック
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SDPR(8436)
関連するカテゴリー
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
Jan Code
SAB1306557-400UL:
SAB1306557-40TST:
試験成績書(COA)