Merck
SAB1306100
Sigma-Aldrich
ANTI-CO027 (C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
C15orf27, Transmembrane protein C15orf27
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
58444 Da
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)