Merck
SAB1306025
Sigma-Aldrich
ANTI-CREATINE KINASE B(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
B-CK, CKB, CKBB, Creatine kinase B chain, Creatine kinase B-type
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
42644 Da
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
western blot: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CKB(1152)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)