Merck
SAB1305914
Sigma-Aldrich
ANTI-WASH2P(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
CXYorf1-like protein on chromosome 2, FAM39B, Protein FAM39B, WAS protein family homolog 2, WASH2P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
50312 Da
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WASH2P(375260)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)