抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
168AT1211, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:4000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)