Merck
SAB1305074
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-FSHB/FSH (CENTER) antibody produced in mouse
clone 365CT24.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
FSHB, Follicle-stimulating hormone beta subunit, Follitropin beta chain, Follitropin subunit beta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
365CT24.1.1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
14700 Da
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:150-1:1500
アイソタイプ
IgG3
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FSHB(2488)
物理的形状
PBS(0.09% (W/V)アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)