Merck
SAB1303408
Sigma-Aldrich
ANTI-PTDSS2 (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
PSS2, PTDSS2, Phosphatidylserine synthase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
56253 Da
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTDSS2(81490)
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)この抗体は、プロテインAカラムろ過後にペプチドアフィニティカラムで精製されます。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB1303408-400UL:
SAB1303408-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PERK recruits E-Syt1 at ER-mitochondria contacts for mitochondrial lipid transport and respiration.
Sassano, et al.
The Journal of cell biology, 222 (2023)