SAB1303199
ANTI-COL17A1 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
120 kDa linear IgA dermatosis antigen, 120 kDa linear IgA disease antigen, 180 kDa bullous pemphigoid antigen 2, 97 kDa LAD antigen, 97 kDa linear IgA bullous dermatosis antigen, 97 kDa linear IgA disease antigen, 97-LAD, BP180, BPAG2, Bullous pemphigoid antigen 2, COL17A1, Collagen alpha-1(XVII) chain, LABD97, LAD-1, Linear IgA bullous disease antigen of 97 kDa, Linear IgA disease antigen 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
150419 Da
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL17A1(1308)
関連するカテゴリー
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB1303199-100UG:
SAB1303199-400UL:
試験成績書(COA)