Merck
SAB1300975
Sigma-Aldrich
Anti-ULK3 (center) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Serine/threonine-protein kinase ULK3, Anti-Unc-51-like kinase 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
Ig fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ULK3(25989)
詳細
ULK3 is a member of the ULK kinase family, one of three human homologs of the yeast autophagy-specific kinase.
免疫原
ULK3 (NP_001092906, 92-126)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human ULK3.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)