Merck
SAB1300817
Sigma-Aldrich
Anti-MYO3B (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-MYO3B, Anti-Myosin IIIB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MYO3B(140469)
詳細
Similar to other class III myosins, MYO3B contains an N-terminal kinase domain, followed by motor, neck, and tail domains. The MYO3B gene generates a variety of splice variants that contain 1 or 2 calmodulin-binding (IQ) motifs in the neck domain and 1 of 3 domains in the tail domain. Northern blot analysis showed expression of a 7-kb MYO3B transcript in human retina, but not in an RPE cell line; two 6- and 7-kb MYO3B transcripts in kidney; and a 4-kb transcript in testis.
免疫原
MYO3B (NP_620482, 536-570)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human MYO3B.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)