抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GUCY1B2(2974)
詳細
Nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase is a heterodimeric enzyme consisting of an alpha and a beta subunit. The enzyme converts GTP into the second messenger cGMP and plays a major role in the cardiovascular system as a receptor for nitric oxide. Unlike other guanylyl cyclases, GUCY1B2 contains an 86-amino acid C-terminal extension with a consensus sequence for isoprenylation/carboxymethylation.
免疫原
GUCY1B2 (NP_004120, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human GUCY1B2.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human GUCY1B2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)