Merck
SAB1300721
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GNA12-S67 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗GNA12抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer67)
遺伝子情報
human ... GNA12(2768)
詳細
Guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) are modulators or transducers in various transmembrane signaling systems. G proteins are composed of 3 subunits; alpha, beta and gamma. The alpha chain contains the guanine nucleotide binding site.
免疫原
GNA12 (NP_031379, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S67 of human GNA12.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)