Merck
SAB1300396
Sigma-Aldrich
Anti-MAST3 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-KIAA0561, Anti-Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAST3(23031)
詳細
MAST3, Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase 3, contains 1 protein kinase domain which belongs to the Ser/Thr protein kinase family.
免疫原
MAST3 (XP_038150.4, 666-700)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human MAST3.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg