Merck
SAB1300302
Sigma-Aldrich
Anti-NPTX2 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-NP-II, Anti-NP2, Anti-NPTX2, Anti-Neuronal pentraxin II, Anti-Neuronal pentraxin-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NPTX2(4885)
関連するカテゴリー
詳細
NPTX2 is likely to play a role in the modification of cellular properties that underlie long-term plasticity. It binds to agar matrix in a calcium-dependent manner.
免疫原
NPTX2 (NP_002514, 314-348)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human NPTX2.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)