抗体製品の状態
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UFC1(51506)
詳細
Various ubiquitin-like (UBL) post-translational modifiers contribute critically to the protein degradation pathway . These UBLs are covalently linked to most target proteins through an enzymatic cascade analogous to ubiquitylation, consisting of E1 (activating), E2 (conjugating), and E3 (ligating) enzymes. Ufc1 Belongs to the ubiquitin-conjugating enzyme family, and is an E2-like enzyme which forms an intermediate with UFM1, a novel ubiquitin-fold modifier, via thioester linkage.
免疫原
UFC1 (NP_057490, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human Ufc1.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human Ufc1.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)