SAB1300122
Anti-PIP5K2B (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
Anti-1-phosphatidylinositol-4-phosphate kinase, Anti-PTDINS(4)P-5-kinase, Anti-Phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase type II β isoform a, diphosphoinositide kinase
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIP5K2B(8396)
詳細
PIP5K2B catalyzes the phosphorylation of phosphatidylinositol-4-phosphate on the fifth hydroxyl of the myo-inositol ring to form phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate. It is a member of the phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase family. The encoded protein sequence does not show similarity to other kinases, but the protein does exhibit kinase activity. Additionally, the encoded protein interacts with p55 TNF receptor.
免疫原
PIP5K2B (NP_003550, 291-327)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PIP5K2B.
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human PIP5K2B.
物理的形状
精製済みポリクローナル抗体のPBS溶液(0.09%(W/V)アジ化ナトリウム含有)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)