安全性情報
SAB1105813
Sigma-Aldrich
Anti-BNIP1 (86-95) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
別名:
抗BCL2/アデノウイルスE1B(19 kDa)相互作用タンパク質1抗体, 抗NIP1抗体, 抗SEC20抗体, 抗TRG-8抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt ~22 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:2,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BNIP1(662)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 86-95 of human BNIP1
物理的形状
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB1105813-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)