安全性情報
SAB1105562
Sigma-Aldrich
Anti-FKBP1A (53-66) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
別名:
Anti-FK506 binding protein 1A, Anti-FKBP-12, Anti-FKBP1, Anti-FKBP12C, Anti-PKC12, Anti-PPIASE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
western blot: 1:500-1:2,000
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:2,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FKBP1A(2280)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 53-66 of human FKBP1A
物理的形状
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB1105562-200UL:
SAB1105562-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)