Merck
SAB1100075
Sigma-Aldrich
抗NEO1(76-90)抗体 ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗HsT17534抗体, 抗IGDCC2抗体, 抗NGN抗体, 抗ネオゲニンホモログ1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~160 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1:500-1:2,000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEO1(4756)
免疫原
ヒトNEO1のアミノ酸76-90に相当する合成ペプチド。
アプリケーション
Yale Center for High Throughput Cell Biology IF検査済み抗体 各抗体は、Yale HTCB IFプロトコルールを用いてHUVEC細胞に対する免疫蛍光法(IF)によって検査されます。Sigma Life ScienceおよびYale Center for High Throughput Cell Biology のパートナーシップの詳細については、sigma.com/htcb-ifをご覧ください。
物理的形状
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 15 mMアジ化ナトリウム含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)