Merck
S9322
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-α/β-SNAP antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 16D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein, alpha, Anti-SNAPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
16D1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36 kDa
antigen ~38 kDa
交差性
bovine, human, chicken, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1:5,000 using chicken or rat kidney and brian
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
免疫原
recombinant human α-SNAP.
物理的形状
Solution in 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 50% glycerol, and 3 mM sodium azide.
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)