保管温度
−20°C
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)Nc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C37H45N5O8/c1-6-20(3)33(41-30(43)14-15-31(44)45)37(49)42-34(21(4)7-2)36(48)40-28(17-23-19-38-27-11-9-8-10-26(23)27)35(47)39-24-12-13-25-22(5)16-32(46)50-29(25)18-24/h8-13,16,18-21,28,33-34,38H,6-7,14-15,17H2,1-5H3,(H,39,47)(H,40,48)(H,41,43)(H,42,49)(H,44,45)/t20-,21-,28-,33-,34-/m0/s1
InChI Key
DIQQFBVJYYDILY-DFXXCKAUSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S8524-BULK:
S8524-5MG:
S8524-VAR:
S8524-1MG:
試験成績書(COA)