Merck
S7174
Sigma-Aldrich
L-erythro-Sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H37NO2
CAS番号:
分子量:
299.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H](N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m1/s1
InChI Key
WWUZIQQURGPMPG-MCXRAWCPSA-N
その他情報
Inactive isomer of sphingosine
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S7174-5MG:
S7174-VAR:
S7174-BULK:
試験成績書(COA)