アッセイ
≥95% (HPLC)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)C(Cc4c[nH]c5ccccc45)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C6CCCN6)C(N)=O
InChI
1S/C58H77N13O10/c1-4-5-18-41(51(61)74)65-55(78)45(27-33(2)3)68-57(80)48(30-36-32-64-40-20-12-10-17-38(36)40)71-56(79)46(28-34-14-7-6-8-15-34)69-58(81)47(29-35-31-63-39-19-11-9-16-37(35)39)70-54(77)44(23-25-50(60)73)67-53(76)43(22-24-49(59)72)66-52(75)42-21-13-26-62-42/h6-12,14-17,19-20,31-33,41-48,62-64H,4-5,13,18,21-30H2,1-3H3,(H2,59,72)(H2,60,73)(H2,61,74)(H,65,78)(H,66,75)(H,67,76)(H,68,80)(H,69,81)(H,70,77)(H,71,79)
InChI Key
OFDJVNRFKDPBKR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TAC1(6863)
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3