Merck
S6573
Sigma-Aldrich
STK3、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
KRS1, MST2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
235-319 nmol/min·mg
分子量
~87 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... STK3(6788)
生物化学的/生理学的作用
STK3は別名MST2としても知られる491アミノ酸のタンパク質をコードしており、N末端にSTK分子の特徴を表す触媒ドメインを有しています。STK3とSTK4のアミノ酸同一性は触媒ドメインで94%であり、全体では78%です。RAF1は哺乳類sterile 20様キナーゼ(MST2)の活性化を抑制し、アポトーシスを妨害します。STK3はアポトーシス誘導物質のスタウロスポリンやFASリガンドにより活性化されるキナーゼです。おそらく、STK3の活性化は不利な環境条件に対する抵抗力を細胞に付与しています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25 mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
S6573-BULK:
S6573-10UG:
S6573-VAR:
S6573-10UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yavuz Kulaberoglu et al.
Nature communications, 8(1), 695-695 (2017-09-28)
The Hippo tumor suppressor pathway is essential for development and tissue growth control, encompassing a core cassette consisting of the Hippo (MST1/2), Warts (LATS1/2), and Tricornered (NDR1/2) kinases together with MOB1 as an important signaling adaptor. However, it remains unclear